2-(2,6-Dimethylmorpholino)-2-methylpropanal 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32596-1G OR32596-5G
APOSOR32596-1GEA 645 CHF
APOSOR32596-1G APOSOR32596-5G
2-(2,6-Dimethylmorpholino)-2-methylpropanal 95%
2-(2,6-Dimethylmorpholino)-2-methylpropanal
Formel: C₁₀H₁₉NO₂
MW: 185,27 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08056618
CAS-Nummer: 886361-53-1