2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzenecarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(1-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)benzoic acid
OR32569-1G
OR32569-5G
APOSOR32569-1GEA
403
CHF
APOSOR32569-1G
APOSOR32569-5G
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzenecarboxylic acid 95%
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzenecarboxylic acid
Formel:
C₁₅H₁₁NO₃ MW: 253,26 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02186096 CAS-Nummer: 4770-69-8 |