(5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32545-1G OR32545-5G
APOSOR32545-1GEA 293 CHF
APOSOR32545-1G APOSOR32545-5G
(5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol 95%
(5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Formel: C₁₁H₁₁ClN₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00244900
CAS-Nummer: 321538-17-4