Ethyl 2-[(4-chlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-[(4-chlorophenyl)formamido]acetate
OR32537-1G OR32537-5G
APOSOR32537-1GEA 216 CHF
APOSOR32537-1G APOSOR32537-5G
Ethyl 2-[(4-chlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Ethyl-2-[(4-chlorobenzoyl)amino]acetate
Formel: C₁₁H₁₂ClNO₃
MW: 241.68 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00095955
CAS-Nummer: 39735-52-9