5-Chloro-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32534-1G
APOSOR32534-1GEA 403 CHF
APOSOR32534-1G
5-Chloro-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole 95%
5-Chloro-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole
Formel: C₈H₅ClN₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00100225
CAS-Nummer: 53646-00-7