2-Cyan-3',4'-dichloracetanilid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Cyano-N-(3,4-dichlorophenyl)acetamide
OR32525-1G OR32525-25G OR32525-5G
APOSOR32525-1GEA 216 CHF
APOSOR32525-1G APOSOR32525-25G APOSOR32525-5G
2-Cyan-3',4'-dichloracetanilid 95%
2-Cyan-3',4'-dichloracetanilid
Formel: C₉H₆Cl₂N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036014
CAS-Nummer: 15386-80-8