2-(4-Benzylpiperazino)-2-methylpropanal 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32501-1G
APOSOR32501-1GEA
456
CHF
APOSOR32501-1G
2-(4-Benzylpiperazino)-2-methylpropanal 95%
2-(4-Benzylpiperazino)-2-methylpropanal
Formel:
C₁₅H₂₂N₂O MW: 246,36 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05663785 CAS-Nummer: 886360-87-8 |