6-Nitropyrrolo[1,2-a]quinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32494-1G
OR32494-5G
APOSOR32494-1GEA
403
CHF
APOSOR32494-1G
APOSOR32494-5G
6-Nitropyrrolo[1,2-a]quinoline 95%
6-Nitropyrrolo[1,2-a]quinoline
Formel:
C₁₂H₈N₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03791182 CAS-Nummer: 52414-58-1 |