2-(6,7,8,9-Tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)benzenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-{5H,6H,7H,8H,9H-[1,2,4]Triazolo[4,3-a]azepin-3-yl}phenol
OR32492-1G OR32492-5G
APOSOR32492-1GEA 323 CHF
APOSOR32492-1G APOSOR32492-5G
2-(6,7,8,9-Tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)benzenol 95%
2-(6,7,8,9-Tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)benzenol
Formel: C₁₃H₁₅N₃O
MW: 229,28 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02701039
CAS-Nummer: 108877-44-7