3-Oxo-3-(4-phenylpiperazino)propanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32458-1G OR32458-5G
APOSOR32458-1GEA 216 CHF
APOSOR32458-1G APOSOR32458-5G
3-Oxo-3-(4-phenylpiperazino)propanenitrile 95%
3-Oxo-3-(4-phenylpiperazino)propanenitrile
Formel: C₁₃H₁₅N₃O
MW: 229.28 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01412243
CAS-Nummer: 14761-40-1