1,2-Dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32453-1G OR32453-5G
APOSOR32453-1GEA 323 CHF
APOSOR32453-1G APOSOR32453-5G
1,2-Dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylic acid 95%
1,2-Dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03001250
CAS-Nummer: 24758-31-4