Ethyl 1,2-dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32452-1G
OR32452-5G
APOSOR32452-1GEA
323
CHF
APOSOR32452-1G
APOSOR32452-5G
Ethyl 1,2-dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylate 95%
Ethyl-1,2-dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylate
Formel:
C₁₅H₁₄O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03001249 CAS-Nummer: 62019-34-5 |