2-Brom-5-nitro-3-picolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-3-methyl-5-nitropyridine
OR3243-5G OR3243-100G OR3243-25G
APOSOR3243-5GEA 26.2 CHF
APOSOR3243-5G APOSOR3243-100G APOSOR3243-25G
2-Brom-5-nitro-3-picolin
2-Brom-5-nitro-3-picolin
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
Melting Pt: 55…59 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095065
CAS-Nummer: 23132-21-0