1-(3-Bromophenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32427-1G
APOSOR32427-1GEA 323 CHF
APOSOR32427-1G
1-(3-Bromophenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone 95%
1-(3-Bromophenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone
Formel: C₁₁H₁₂BrNO
MW: 254,13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00793408
CAS-Nummer: 338392-04-4