1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32409-1G
OR32409-25G
OR32409-5G
APOSOR32409-1GEA
216
CHF
APOSOR32409-1G
APOSOR32409-25G
APOSOR32409-5G
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-ol 95%
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-ol
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03001245 CAS-Nummer: 34347-81-4 |