1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-methoxybenzolchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
O-[(2-Methoxyphenyl)methyl]hydroxylamine hydrochloride
OR32399-1G
OR32399-5G
APOSOR32399-1GEA
403
CHF
APOSOR32399-1G
APOSOR32399-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-methoxybenzolchlorid 95%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-methoxybenzolchlorid
Formel:
C₈H₁₂ClNO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01114579 CAS-Nummer: 317821-72-0 |