4'-(2-Chlorethyl)acetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32384-25G
OR32384-5G
APOSOR32384-25GEA
1070
CHF
APOSOR32384-25G
APOSOR32384-5G
4'-(2-Chlorethyl)acetophenon 95%
4'-(2-Chlorethyl)acetophenon
Formel:
C₁₀H₁₁ClO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016350 CAS-Nummer: 69614-95-5 |