Methyl-3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32372-1G OR32372-5G
APOSOR32372-1GEA 403 CHF
APOSOR32372-1G APOSOR32372-5G
Methyl-3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylate 95%
Methyl-3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylate
Formel: C₁₂H₁₀ClNO₃
MW: 251.67 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00214711
CAS-Nummer: 4357-94-2