2-Chloro-N-ethyl-N-phenylacetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32352-1G
APOSOR32352-1GEA 216 CHF
APOSOR32352-1G
2-Chloro-N-ethyl-N-phenylacetamide 95%
2-Chloro-N-ethyl-N-phenylacetamide
Formel: C₁₀H₁₂ClNO
MW: 197.67 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00227876
CAS-Nummer: 39086-61-8