1-(Dimethylamino)-5-(3-methoxyphenyl)-1,4-pentadien-3-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32346-1G
OR32346-5G
APOSOR32346-1GEA
216
CHF
APOSOR32346-1G
APOSOR32346-5G
1-(Dimethylamino)-5-(3-methoxyphenyl)-1,4-pentadien-3-one 95%
1-(Dimethylamino)-5-(3-methoxyphenyl)-1,4-pentadien-3-one
Formel:
C₁₄H₁₇NO₂ MW: 231,3 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08056608 CAS-Nummer: 886361-10-0 |