8-Anilino-1-naphthalinsulfonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid, 8-(Phenylamino)naphthalene-1-sulphonic acid
OR323280-100G OR323280-25G OR323280-5G
APOSOR323280-100GEA 200 CHF
APOSOR323280-100G APOSOR323280-25G APOSOR323280-5G
8-Anilino-1-naphthalinsulfonsäure 95%
8-Anilino-1-naphthalinsulfonsäure
Formel: C₁₆H₁₃NO₃S
MW: 299.35 g/mol
Melting Pt: 215…217 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003998
CAS-Nummer: 82-76-8