Methyl-1-(cyanomethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32325-1G
OR32325-5G
APOSOR32325-1GEA
403
CHF
APOSOR32325-1G
APOSOR32325-5G
Methyl-1-(cyanomethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Methyl-1-(cyanomethyl)-4-piperidinecarboxylate
Formel:
C₉H₁₄N₂O₂ MW: 182,22 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01568888 CAS-Nummer: 320424-43-9 |