5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzimidazole 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Aminophenyl)-1H-benzimidazol-5-amine
OR323128-25G
APOSOR323128-25GEA 74.9 CHF
APOSOR323128-25G
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzimidazole 98+%
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzimidazole
Formel: C₁₃H₁₂N₄
MW: 224,27 g/mol
Melting Pt: 236 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00451475
CAS-Nummer: 7621-86-5