1,2,4-Triaminobenzene dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1,2,4-Benzenetriamine Dihydrochloride
OR322745-25G
OR322745-5G
APOSOR322745-25GEA
236
CHF
APOSOR322745-25G
APOSOR322745-5G
1,2,4-Triaminobenzene dihydrochloride
1,2,4-Triaminobenzene dihydrochloride
Formel:
C₆H₉N₃ MW: 196.08 g/mol Melting Pt: 290 °C (Zers.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016619 CAS-Nummer: 615-47-4 EINECS: 210-428-1 |