6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(1H-Pyrrol-1-yl)pyridine-3-carbonitrile
OR32272-1G OR32272-5G OR32272-25G
APOSOR32272-1GEA 216 CHF
APOSOR32272-1G APOSOR32272-5G APOSOR32272-25G
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinonitrile 95%
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinonitrile
Formel: C₁₀H₇N₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00828638
CAS-Nummer: 218157-81-4