1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32269-1G
OR32269-5G
APOSOR32269-1GEA
323
CHF
APOSOR32269-1G
APOSOR32269-5G
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine 95%
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formel:
C₆H₁₁N₃ MW: 125.17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02255831 CAS-Nummer: 3524-33-2 |