Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl (S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, H-Pyr-OEt, Ethyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
OR322668-500G
APOSOR322668-500GEA 135 CHF
APOSOR322668-500G
Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate 98%
Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate
Formel: C₇H₁₁NO₃
MW: 157,169 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064497
CAS-Nummer: 7149-65-7