2-Methyl-2,8-diazaspiro[5.5]undecane
Lieferant: Apollo Scientific
OR322631-500MG OR322631-1G
APOSOR322631-500MGEA 330 CHF
APOSOR322631-500MG APOSOR322631-1G
2-Methyl-2,8-diazaspiro[5.5]undecane
2-Methyl-2,8-diazaspiro[5.5]undecane
Formel: C₁₀H₂₀N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03768342
CAS-Nummer: 845290-58-6