3-Acetylamino-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR322585-1G OR322585-250MG
APOSOR322585-1GEA 181 CHF
APOSOR322585-1G APOSOR322585-250MG
3-Acetylamino-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
3-Acetylamino-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel: C₉H₁₀ClNO₄S
MW: 263.7 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00129812
CAS-Nummer: 3746-67-6
UN: 1759
ADR: 8 III