4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehydeoxime 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-N-{[4-Methoxy-3-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl]methylidene}hydroxylamine
OR32251-1G OR32251-5G
APOSOR32251-1GEA 403 CHF
APOSOR32251-1G APOSOR32251-5G
4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehydeoxime 95%
4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehydeoxime
Formel: C₁₁H₁₁NO₃
MW: 205.22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03001240
CAS-Nummer: 385383-47-1