1-Hydroxy-6-methylsulphonylindole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR3225-25G
OR3225-5G
OR3225-1G
APOSOR3225-25GEA
880
CHF
APOSOR3225-25G
APOSOR3225-5G
APOSOR3225-1G
1-Hydroxy-6-methylsulphonylindole 95+%
1-Hydroxy-6-methylsulphonylindole
Formel:
C₉H₉NO₃S Melting Pt: 174…176 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00216482 CAS-Nummer: 170492-47-4 |