1-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]-1-ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32249-1G OR32249-5G
APOSOR32249-1GEA 323 CHF
APOSOR32249-1G APOSOR32249-5G
1-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]-1-ethanone 95%
1-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]-1-ethanone
Formel: C₁₂H₁₁NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02572018
CAS-Nummer: 22106-37-2