2-(2-Propynyloxy)benzenecarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32246-1G
OR32246-5G
APOSOR32246-1GEA
403
CHF
APOSOR32246-1G
APOSOR32246-5G
2-(2-Propynyloxy)benzenecarboxylic acid 95%
2-(2-Propynyloxy)benzenecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈O₃ MW: 176.17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03001228 CAS-Nummer: 55582-31-5 |