3-Nitrosalicylaldehyd 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
OR322457-1G
OR322457-5G
APOSOR322457-1GEA
64.5
CHF
APOSOR322457-1G
APOSOR322457-5G
3-Nitrosalicylaldehyd 99%
3-Nitrosalicylaldehyd
Formel:
C₇H₅NO₄ MW: 167,12 g/mol Melting Pt: 105…110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041874 CAS-Nummer: 5274-70-4 |