3-Acetylaminobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR322436-1G OR322436-250MG
APOSOR322436-1GEA 407 CHF
APOSOR322436-1G APOSOR322436-250MG
3-Acetylaminobenzenesulphonyl chloride
3-Acetylaminobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₈H₈ClNO₃S
Melting Pt: 88…90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02222873
CAS-Nummer: 23905-46-6
UN: 3261
ADR: 8,III