3-(Piperidin-4-yl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(3-Cyanophenyl)piperidine
OR322434-1G OR322434-250MG
APOSOR322434-1GEA 793 CHF
APOSOR322434-1G APOSOR322434-250MG
3-(Piperidin-4-yl)benzonitrile
3-(Piperidin-4-yl)benzonitrile
Formel: C₁₂H₁₄N₂
MW: 186.26 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03839908
CAS-Nummer: 370864-72-5
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable