2-Nitro-m-anissäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
OR322422-25G
APOSOR322422-25GEA 144 CHF
APOSOR322422-25G
2-Nitro-m-anissäure
2-Nitro-m-anissäure
Formel: C₈H₇NO₅
MW: 197,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007143
CAS-Nummer: 4920-80-3