4-Methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)pentanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32241-1G OR32241-5G
APOSOR32241-1GEA 216 CHF
APOSOR32241-1G APOSOR32241-5G
4-Methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)pentanoic acid 95%
4-Methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)pentanoic acid
Formel: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247,3 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02082683
CAS-Nummer: 298700-70-6