2-[(6-chloropyridazin-3-yl)amino]ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32239-1G
OR32239-5G
APOSOR32239-1GEA
269
CHF
APOSOR32239-1G
APOSOR32239-5G
2-[(6-chloropyridazin-3-yl)amino]ethanol 95%
2-[(6-chloropyridazin-3-yl)amino]ethanol
Formel:
C₆H₈ClN₃O MW: 173,6 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
51947-89-8 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)