4-(Morpholinomethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR322351-1G
OR322351-5G
APOSOR322351-1GEA
26.2
CHF
APOSOR322351-1G
APOSOR322351-5G
4-(Morpholinomethyl)aniline
4-(Morpholinomethyl)aniline
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O MW: 192,2600 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03659020 CAS-Nummer: 51013-67-3 |