4-Chlor-2-nitrobenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR322327-25G OR322327-5G
APOSOR322327-25GEA 268 CHF
APOSOR322327-25G APOSOR322327-5G
4-Chlor-2-nitrobenzaldehyd 98%
4-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00056104
CAS-Nummer: 5551-11-1