3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthalenecarboxylic Acid
OR322304-5G OR322304-1G
APOSOR322304-5GEA 43.6 CHF
APOSOR322304-5G APOSOR322304-1G
3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthoesäure
3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthoesäure
Formel: C₁₂H₁₀O₄
MW: 218.21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059082
CAS-Nummer: 143355-56-0