Boc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR322299-250MG
APOSOR322299-250MGEA 31.4 CHF
APOSOR322299-250MG
Boc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Boc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₇H₂₃NO₄
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00673774
CAS-Nummer: 167262-68-2