2-(Diphenylphosphino)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2-Formylphenyl)diphenylphosphine
OR322260-100G OR322260-25G
APOSOR322260-100GEA 347 CHF
APOSOR322260-100G APOSOR322260-25G
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyd 97%
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
Formel: C₁₉H₁₅OP
MW: 290.30 g/mol
Melting Pt: 112…115 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013367
CAS-Nummer: 50777-76-9