4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyd 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR322238-1G
OR322238-25G
OR322238-5G
APOSOR322238-1GEA
29.7
CHF
APOSOR322238-1G
APOSOR322238-25G
APOSOR322238-5G
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyd 99%
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₈O₂ MW: 136,1479 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012360 CAS-Nummer: 15174-69-3 |