4-Nitrobrenzcatechin
Lieferant: Apollo Scientific
OR322229-100G OR322229-25G
APOSOR322229-100GEA 563 CHF
APOSOR322229-100G APOSOR322229-25G
4-Nitrobrenzcatechin
4-Nitrobrenzcatechin
Formel: C₆H₅NO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007242
CAS-Nummer: 3316-09-4