Monomethylphthalat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(Methoxycarbonyl)benzoic acid, Methyl hydrogen phthalate
OR322213-100G
OR322213-500G
APOSOR322213-100GEA
179
CHF
APOSOR322213-100G
APOSOR322213-500G
Monomethylphthalat
Monomethylphthalat
Formel:
C₉H₈O₄ MW: 180,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002466 CAS-Nummer: 4376-18-5 |