N-Ethylglycin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(Ethylamino)acetic acid, N-Et-Gly-OH
OR322207-1G OR322207-5G
APOSOR322207-1GEA 81.9 CHF
APOSOR322207-1G APOSOR322207-5G
N-Ethylglycin
N-Ethylglycin
Formel: C₄H₉NO₂
MW: 103.12 g/mol
Melting Pt: 190 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037794
CAS-Nummer: 627-01-0