2-Ethoxy-4-methylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
OR322189-1G OR322189-10G
APOSOR322189-1GEA 69.6 CHF
APOSOR322189-1G APOSOR322189-10G
2-Ethoxy-4-methylphenol
2-Ethoxy-4-methylphenol
Formel: C₉H₁₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043697
CAS-Nummer: 2563-07-7