1,1-Dibromoformaldoxime 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR322187-1G OR322187-5G OR322187-25G
APOSOR322187-1GEA 69.6 CHF
APOSOR322187-1G APOSOR322187-5G APOSOR322187-25G
1,1-Dibromoformaldoxime 95%
1,1-Dibromoformaldoxime
Formel: CHBr₂NO
Melting Pt: 71…73 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 74213-24-4